missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ FNBP3 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)

Artikelnummer. 16108286
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16108286 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16108286 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. H00055660T01.100uL

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human overexpression lysate

Spezifikation

Zelllinie 293T
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Beschreibung FNBP3 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Gen-Zugriffsnummer BC027178
Molekulargewicht Theoretical M.W. 23.76kDa
Plasmid pCMV-FNBP3 full-length
Qualitätskontrollen Transient overexpression cell lysate was tested with anti-FNBP3 antibody (Mfr. No. H00055660-B01) by Western Blot.
Menge 100 μl
Lagerungspuffer 1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau)
Wirtsspezies Human
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.