Learn More
FMOC-O-tert-Butyl-L-serine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10154680 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10154680 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10154680 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 265320010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material FMOC-O-tert-Butyl-L-serine
Namenshinweis 98%
CAS 71989-33-8
Schmelzpunkt 127°C to 131°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C22H24NO5
MDL-Nummer MFCD00037127
Menge 1 g
Spezifischer Drehzustand + 25.00 (24.00°C c=1,EtOAc)
Spezifische Drehung +24° to +26° (24°C, 589nm) (c=1, EtOAc)
Synonym fmoc-ser tbu-oh, fmoc-o-tert-butyl-l-serine, fmoc-ser t-bu-oh, fmoc-ser but, fmoc-o-tert.butyl-l-serine, fmoc-ser tbu, fmoc-ser but-oh, pubchem10035, fmoc-l-ser otbu oh, fmoc-l-ser tbu-oh
InChI-Schlüssel REITVGIIZHFVGU-IBGZPJMESA-M
SMILES CC(C)(C)OC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C([O-])=O
IUPAC-Name (2S)-3-(tert-butoxy)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)propanoate
Molekulargewicht (g/mol) 382.44
PubChem CID 2724633
Formelmasse 383.45
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Amorphous Powder