Beschreibung
- Nur für Forschungszwecke
- Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Jede Packung enthält 10 Kartuschen. |
| Format | Kartusche |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 433 A Peptid-Synthesizer |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proteinsequenzierung und Peptidsynthese |
| Produkttyp | Peptidsynthesereagenzien |
| Menge | Je 10 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?