Learn More
FMOC-L-Norleucin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11965571 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11965571 1 g 1 Gramm
11975571 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11965571 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 442720010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 77284-32-3 | C21H23NO4 | 353.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77284-32-3
Summenformel C21H23NO4
Molekulargewicht (g/mol) 353.42
MDL-Nummer MFCD00037537
InChI-Schlüssel VCFCFPNRQDANPN-IBGZPJMESA-N
Synonym fmoc-nle-oh, fmoc-l-norleucine, n-fmoc-l-norleucine, s-2-fmoc-amino caproic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino hexanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-hexanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, fmoc-norleucine, fmocnleoh, fmoc-nle
PubChem CID 7009636
SMILES CCCC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material FMOC-L-Norleucine
Schmelzpunkt 138°C to 142°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifische Drehung -19
IUPAC-Name (2S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)hexanoic acid
Formelmasse 353.42
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • FMOC-L-Norleucine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.