Learn More
Applied Biosystems™ Fmoc-L-Leucine, 10/Package
Artikelnummer. 17144669
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 10
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17144669 Je 10 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17144669 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 410641
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Amino Acid Cartridges for the ABI™ 431-433 Peptide Synthesizer.
  • Amino Acid Cartridges for the ABI™ 431-433 Peptide Synthesizer
  • For Research Use Only
  • Not for use in diagnostics procedures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Jede Packung enthält 10 Kartuschen.
Format Kartusche
Zur Verwendung mit (Geräte) 433A Peptid-Synthesizer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinsequenzierung und Peptidsynthese
Produkttyp Peptidsynthesereagenzien
Menge Je 10