Learn More
Applied Biosystems™ Fmoc-L-Glutamic Acid (OtBu), 10/Pk.
Artikelnummer. 15933264 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
433A Peptid-Synthesizer
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15933264 433A Peptid-Synthesizer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15933264 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 410637
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dies sind Aminosäure-Kartuschen für den ABI 431-433 Peptid-Synthesizer.
  • Nur für Forschungszwecke
  • Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Jede Packung enthält 10 Kartuschen.
Format Kartusche
Zur Verwendung mit (Geräte) 433 A Peptid-Synthesizer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinsequenzierung und Peptidsynthese
Produkttyp Peptidsynthesereagenzien
Menge Je 10