Learn More
Applied Biosystems™ Fmoc-L-Cysteine (Trt), 10/Pk.
Artikelnummer. 15949172 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 10
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15949172 Je 10 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15949172 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 410962
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dies sind Aminosäure-Kartuschen für den ABI™ 431-433 Peptid-Synthesizer.
  • Nur für Forschungszwecke
  • Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Jede Packung enthält 10 Kartuschen.
Format Kartusche
Zur Verwendung mit (Geräte) 433 A Peptid-Synthesizer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinsequenzierung und Peptidsynthese
Produkttyp Peptidsynthesereagenzien
Menge Je 10