Learn More
Fmoc-L-Arginin (PMC), 95 %, Acros Organics™
Product Code. 11966871 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
5 Gramm
Product Code. 11966871
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 439870050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 119831-72-0
Summenformel C35H42N4O7S
Molekulargewicht (g/mol) 662.80
MDL-Nummer MFCD00065618,MFCD00065619
InChI-Schlüssel QTWZCODKTSUZJN-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-arg pmc-oh, fmoc-l-arg pmc-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-3-2,2,5,7,8-pentamethylchroman-6-yl sulfonyl guanidino pentanoic acid, fmoc-arg pmc, fmoc-arg pmc oh, ambotzfaa1351, n,a-fmoc-n, o-pmc-l-arginine, n-,a-fmoc-n-, o-2,2,5,7,8-pentamethylchroman, o-2,2,5,7,8-pentamethylchromane-6-sulfonyl-l-arginine
PubChem CID 3010429
IUPAC-Name 5-{[amino(2,2,5,7,8-pentamethyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-sulfonamido)methylidene]amino}-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)pentanoic acid
SMILES CC1=C2OC(C)(C)CCC2=C(C)C(=C1C)S(=O)(=O)NC(N)=NCCCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material FMOC-L-Arginine(PMC)
Schmelzpunkt 108°C to 109°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Menge 5 g
Spezifische Drehung -4.5
Formelmasse 662.81
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Product Identifier
  • Fmoc-L-Arginine(Pmc)
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.