Learn More
Fmoc-L-α-Alaninmonohydrat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10381140 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10381140 25 g 25 Gramm
10017899 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10381140 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 437610250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 207291-76-7
Summenformel C18H19NO5
Molekulargewicht (g/mol) 329.35
InChI-Schlüssel GAPWKFLOMOFHGO-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-fmoc-l-alanine hydrate, n-fmoc-l-alanine monohydrate, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-alanine hydrate, n-fmoc-l-alanine, 2s-2-fluoren-9-ylmethoxy carbonylamino propanoic acid, hydrate, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid hydrate, fmoc-ala-oh h2o, fmoc-ala-oh.h2o, fmoc-l-alanine hydrate, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-alanine monohydrate
PubChem CID 18528118
IUPAC-Name 2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)propanoic acid hydrate
SMILES O.CC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material FMOC-L-α-Alanine monohydrate
Schmelzpunkt 146.8°C to 148.1°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Spezifische Drehung -20
Formelmasse 329.36
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver