Learn More
Fmoc-Arg(Pbf)-OH, TRC
Artikelnummer. 30406442
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30406442 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30406442 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF6041005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fmoc-Arg(Pbf)-OH
CAS 154445-77-9
Summenformel C34 H40 N4 O7 S
Menge 5 g
Synonym N5-[[[(2,3-Dihydro-2,2,4,6,7-pentamethyl-5-benzofuranyl)sulfonyl]amino]iminomethyl]-N2-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-ornithine
InChI-Formel InChI=1S/C34H40N4O7S/c1-19-20(2)30(21(3)26-17-34(4,5)45-29(19)26)46(42,43)38-32(35)36-16-10-15-28(31(39)40)37-33(41)44-18-27-24-13-8-6-11-22(24)23-12-7-9-14-25(23)27/h6-9,11-14,27-28H,10,15-18H2,1-5H3,(H,37,41)(H,39,40)(H3,35,36,38)/t28-/m0/s1
SMILES Cc1c(C)c(c(C)c2CC(C)(C)Oc12)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCC3c4ccccc4c5ccccc35)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-[[N-[(2,2,4,6,7-Pentamethyl-3H-benzofuran-5-yl)sulfonyl]carbamimidoyl]amino]pentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 648.77
Formelmasse 648.26