missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FMOC-3-(2-Naphthyl)-D-Alanin, TRC

Artikelnummer. 30178939
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30178939 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30178939 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF6250505G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 138774-94-4
Summenformel C28 H23 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 437.49
Synonym (R)-α-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-2-naphthalenepropanoic Acid
IUPAC-Name (2R)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-Naphthalen-2-Ylpropansäure
SMILES OC(=O)[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)OCC3c4ccccc4c5ccccc35

Specifica

Chemischer Name oder Material Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine
InChI-Formel InChI=1S/C28H23NO4/c30-27(31)26(16-18-13-14-19-7-1-2-8-20(19)15-18)29-28(32)33-17-25-23-11-5-3-9-21(23)22-10-4-6-12-24(22)25/h1-15,25-26H,16-17H2,(H,29,32)(H,30,31)/t26-/m1/s1
Menge 5 g
Formelmasse 437.163
Versandbedingung Raumtemperatur
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.