Learn More
FMN2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen FMN2
Konzentration 0.31 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16848213
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11259-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16838213
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11259-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
FMN2, a novel formin homology protein of the cappuccino subfamily, is highly conserved between evolutionarily diverse vertebrates. FMN2 bears a high degree of similarity to formin-1 which is the founding member of formin homology proteins. FMN2 plays a crucial role in maintece of the meiotic spindle. The protein is widely expressed in human fetal brain, adult whole brain, hypothalamus, retina, pancreatic islet and germinal-center B cells. Pathological role of the protein is identified in various tumors like parathyloid tumor, glioblastoma, retinoblastoma and chondrosarcoma. FMN2 mutations are often a cause of unexplained infertility in women. The gene encoding for human FMN2 is localized in the chromosomal region 1q43.
Spezifikation
Spezifikation
FMN2
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q9JL04, Q9NZ56
54418, 56776
FMN2 Fusion Protein Ag1774
Primary
-20°C
FMN2
0.31 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
FMN2, formin 2
Fmn2
IgG
Antigen Affinity Chromatography