Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluvoxamin-Maleat
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fluvoxamine maleate |
| Schmelzpunkt | 120.0°C to 122.0°C |
| Farbe | Klar |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: very soluble in chloroform and ethanol, soluble in methanol, insoluble in ether |
| Formelmasse | 434.41 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Fluvoxamine maleate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Fluvoxamine maleate