Learn More
BRAND™ Trichter aus Glas mit Innenrillen
Artikelnummer. 15201459 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
70 mm
80 mm
100 mm
150 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15201459
Marke: BRAND™ 145611
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Brand™ Glastrichter mit Innenrillen bestehen aus Boro 3.3 Glas und sind eine ausgezeichnete Wahl für die schnelle Filtration.
  • Geschliffener und feuerpolierter oberer Rand
  • Kurzer Stiel
  • Abgewinkelt um 60°
  • Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 10 Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 70 mm
Durchmesser (metrisch) Stiel 8 mm
Material Borosilikatglas
Winkel 60°
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schnelle Filtration
Länge (metrisch) Stiel 70 mm
Menge 1/Pckg.
Produkttyp Trichter