Learn More
Flutamid, TRC
Artikelnummer. 30391289
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30391289 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30391289 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF59885050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flutamide
CAS 13311-84-7
Summenformel C11 H11 F3 N2 O3
Menge 50 mg
Synonym Flutamide, 2-Methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, α,α,α-Trifluoro-2-methyl-4'-nitro-m-propionotoluidide, 4'-Nitro-3'-trifluoromethylisobutyranilide, 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)isobutyranilide, Euflex, Eulexin, Flucinom, Flutamide, N-(Isopropylcarbonyl)-4-nitro-3-trifluoromethylaniline, NSC 147834, NSC 215876, Niftholide, Niftolide, Odyne, Sch 13521
InChI-Formel InChI=1S/C11H11F3N2O3/c1-6(2)10(17)15-7-3-4-9(16(18)19)8(5-7)11(12,13)14/h3-6H,1-2H3,(H,15,17)
SMILES CC(C)C(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2-Methyl-N-[4-Nitro-3-(Trifluormethyl)phenyl]Propanamid
Molekulargewicht (g/mol) 276.21
Formelmasse 276.0722