Learn More
Flutamid, TRC
Artikelnummer. 30398601
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30398601 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30398601 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5988501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flutamide
CAS 13311-84-7
Summenformel C11 H11 F3 N2 O3
Menge 1 g
Synonym Flutamide, 2-Methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, α,α,α-Trifluoro-2-methyl-4'-nitro-m-propionotoluidide, 4'-Nitro-3'-trifluoromethylisobutyranilide, 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)isobutyranilide, Euflex, Eulexin, Flucinom, Flutamide, N-(Isopropylcarbonyl)-4-nitro-3-trifluoromethylaniline, NSC 147834, NSC 215876, Niftholide, Niftolide, Odyne, Sch 13521
InChI-Formel InChI=1S/C11H11F3N2O3/c1-6(2)10(17)15-7-3-4-9(16(18)19)8(5-7)11(12,13)14/h3-6H,1-2H3,(H,15,17)
SMILES CC(C)C(=O)Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2-Methyl-N-[4-Nitro-3-(Trifluormethyl)phenyl]Propanamid
Molekulargewicht (g/mol) 276.21
Formelmasse 276.0722