Learn More
R&D Systems™ Flutamide
Beschreibung
Flutamide is a non-steroidal antiandrogen; competitive antagonist of the androgen receptor. Blocks the biological activity of testosterone in vivo.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Flutamide |
| CAS | 13311-84-7 |
| Menge | 50 mg |
| Produktlinie | Tocris |
| Summenformel | C11H11F3N2O3 |
| Formelmasse | 276.21 |
| Reinheit | 98% |
| Molekulargewicht | 276.22 |