Learn More
Thermo Scientific Chemicals Flutamid
Artikelnummer. 16647072 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16647072 25 g 25 Gramm
16637072 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16647072 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 466450250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13311-84-7
Summenformel C11H11F3N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 276.22
MDL-Nummer MFCD00072009
InChI-Schlüssel MKXKFYHWDHIYRV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 2-Methyl-N-[4-Nitro-3-(Trifluormethyl)phenyl]Propanamid
SMILES CC(C)C(=O)NC1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Alpha-Vektor FLUTAMIDE
Chemischer Name oder Material Flutamid
Schmelzpunkt 110.0°C to 114.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Konform
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen insoluble aq. soln.
Formelmasse 276.21
Physikalische Form Pulver