Learn More
Thermo Scientific Chemicals Flutamid
Artikelnummer. 16637072 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16637072 5 g 5 Gramm
16647072 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16637072 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 466450050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13311-84-7
Summenformel C11H11F3N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 276.22
MDL-Nummer MFCD00072009
InChI-Schlüssel MKXKFYHWDHIYRV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 2-Methyl-N-[4-Nitro-3-(Trifluormethyl)phenyl]Propanamid
SMILES CC(C)C(=O)NC1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Alpha-Vektor FLUTAMIDE
Chemischer Name oder Material Flutamide
Schmelzpunkt 110.0°C to 114.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Konform
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen insoluble aq. soln.
Formelmasse 276.21
Physikalische Form Pulver