Learn More
Fluroxypyr 1000 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310153
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30310153 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30310153 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA13849000AC1000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluroxypyr
CAS 69377-81-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Fluroxypyr
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C7 H5 Cl2 F N2 O3
Konzentration 1000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C7H5Cl2FN2O3/c8-3-5(11)4(9)7(12-6(3)10)15-1-2(13)14/h1H2,(H2,11,12)(H,13,14)
SMILES Nc1c(Cl)c(F)nc(OCC(=O)O)c1Cl
IUPAC-Name 2-(4-Amino-3,5-Dichlor-6-Fluoropyridin-2-yl)Oxyessigsäure
Solvent or Matrix Acetone
Molekulargewicht (g/mol) 255.03
Menge 1 mL
Formelmasse 253.9661 g/mol