Learn More
Flurbiprofen, Mikromol™
Product Code. 18093230
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Unit Size:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
18093230 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 18093230 Supplier Mikromol Supplier No. MM0727.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Flurbiprofen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Flurbiprofen
CAS 5104-49-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Flurbiprofen
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H13 F O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Flurbiprofen, (2RS)-2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)propanoic acid
InChI-Formel InChI=1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
IUPAC-Name 2-(3-Fluor-4-phenylphenyl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 244.26
Menge 250 mg
Formelmasse 244,09 g/mol