Allgemeine Beschreibung
• Flurbiprofen besteht aus einem 2-Fluor-[1,1'-biphenyl-4-yl]-Anteil, der an Propionsäure gebunden ist
•Flurbiprofen wirkt durch Hemmung der Prostaglandin-Endoperoxid-Synthase und Verringerung der Produktion von Prostaglandinen und Pyrogenen
Anwendungen
• Flurbiprofen ist nützlich für die Untersuchung von Wegen, die mit der Prostaglandin-Produktion in Verbindung stehen
• Es eignet sich für Laboruntersuchungen zu Schmerzen, Entzündungen, Augendruck und postoperativer Genesung
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Flurbiprofen |
| Schmelzpunkt | 110.0°C to 114.0°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
| Menge | 25 g |
| Merck Index | 15,4229 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol, readily soluble in most polar solvents |
| Formelmasse | 244.27 |
| Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
- Flurbiprofen
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen