Learn More
Flupyrimin 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30327281
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Unit Size:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30327281 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30327281 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA13802400AL100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Flupyrimin
CAS 1689566-03-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Flupyrimin
Versandbedingung +20°C
Summenformel C13 H9 Cl F3 N3 O
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Acetamide, N-[1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-2(1H)-pyridinylidene]-2,2,2-trifluoro-, [N(E)]-, [N(E)]-N-[1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-2(1H)-pyridinylidene]-2,2,2-trifluoroacetamide, Flupyrimin, ME 5382
InChI-Formel InChI=1S/C13H9ClF3N3O/c14-10-5-4-9(7-18-10)8-20-6-2-1-3-11(20)19-12(21)13(15,16)17/h1-7H,8H2/b19-11+
SMILES FC(F)(F)C(=O)\N=C\1/C=CC=CN1Cc2ccc(Cl)nc2
IUPAC-Name (NE)-N-[1-[(6-Chlorpyridin-3-yl)methyl]pyridin-2-yliden]-2,2,2-trifluoracetamid
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 315.68
Menge 1 mL
Formelmasse 315.0386 g/mol