Learn More
Flupyradifuron 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315310
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30315310 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30315310 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA13802300AL100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flupyradifurone
CAS 951659-40-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Flupyradifurone
Versandbedingung +20°C
Summenformel C12 H11 Cl F2 N2 O2
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2(5H)-Furanone, 4-[[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl](2,2-difluoroethyl)amino]-, 3-[[(6-Chloro-3-pyridyl)methyl](2,2-difluoroethyl)amino]-2H-furan-5-one, 4-[[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl](2,2-difluoroethyl)amino]furan-2(5H)-one, BYI 02960, Flupyradifurone
InChI-Formel InChI=1S/C12H11ClF2N2O2/c13-10-2-1-8(4-16-10)5-17(6-11(14)15)9-3-12(18)19-7-9/h1-4,11H,5-7H2
SMILES FC(F)CN(Cc1ccc(Cl)nc1)C2=CC(=O)OC2
IUPAC-Name 3-[(6-Chlorpyridin-3-yl)methyl-(2,2-difluorethyl)amino]-2H-furan-5-on
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 288.68
Menge 1 mL
Formelmasse 288.0477 g/mol