Learn More
Fluphenazin, TRC
Artikelnummer. 30135425
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135425 50 mg 50 Milligramm
30003522 10 mg 10 Milligramm
30006983 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135425 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF59841850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69-23-8
Summenformel C22H26N3OSF3 (.) di-HCl
Molekulargewicht (g/mol) 510.44
Synonym 1-Piperazineethanol, 4-[3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-, 1-Piperazineethanol, 4-[3-[2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]- (6CI,7CI,8CI), 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)-4-[3-(trifluoromethyl-10-phenothiazinyl)propyl]piperazine, 10-[3-(2-Hydroxyethyl)piperazinopropyl]-2-(trifluoromethyl)phenothiazine, 4-[3-(2-Trifluoromethyl-10-phenothiazyl)-propyl]-1-piperazineethanol, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazine ethanol, Elinol, Fluorfenazine, Fluorophenazine, Fluorphenazine, Fluphenazine, Ftorphenazine, Pacinol, Phthorphenazine, S 94, SQ 4918, Siqualine, Siqualon, Triflumethazine, Vespazine
IUPAC-Name 2-[4-[3-[2-(Trifluormethyl)Phenothiazin-10-yl]Propyl]piperazin-1-yl]ethanol
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluphenazine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H26F3N3OS/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)30-21)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2
Formelmasse 437.1749
Reinheit (%) >95%