Learn More
Fluphenazin-Sulfon, TRC
Artikelnummer. 18091040
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18091040 25 mg 25 Milligramm
18001550 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18091040 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF59835025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1476-79-5
Summenformel C22 H26 F3 N3 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 469.52
Synonym 1-Piperazineethanol, 4-[3-[5,5-dioxido-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]- (9CI), 1-Piperazineethanol, 4-[3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-, S,S-dioxide, 2-[4-[3-[5,5-Dioxo-2-(trifluoromethyl)-10H-5λ6-phenothiazin-10-yl]propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Fluphenazine S,S-Dioxide, Fluphenazine Sulfone
IUPAC-Name 2-[4-[3-[5,5-Dioxo-2-(Trifluormethyl)Phenothiazin-10-yl]Propyl]piperazin-1-yl]ethanol
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluphenazine Sulfone
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H26F3N3O3S/c23-22(24,25)17-6-7-21-19(16-17)28(18-4-1-2-5-20(18)32(21,30)31)9-3-8-26-10-12-27(13-11-26)14-15-29/h1-2,4-7,16,29H,3,8-15H2
Formelmasse 469.1647