Learn More
Fluphenazinoctanoat, TRC
Artikelnummer. 30389661
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30389661 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30389661 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF59842525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97671-70-0
Summenformel C30H40F3N3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 563.72
Synonym 2-(4-(3-(2-(Trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl)propyl)piperazin-1-yl)ethyl Octanoate, Fluphenazine EP Impurity D
SMILES CCCCCCCC(=O)OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluphenazine Octanoate
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C30H40F3N3O2S/c1-2-3-4-5-6-12-29(37)38-22-21-35-19-17-34(18-20-35)15-9-16-36-25-10-7-8-11-27(25)39-28-14-13-24(23-26(28)36)30(31,32)33/h7-8,10-11,13-14,23H,2-6,9,12,15-22H2,1H3
Formelmasse 563.2793