Learn More
Flupentixol EP Verunreinigung G, Mikromol™
Artikelnummer. 30458736
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458736 4 x 25 mg 100 Milligramm
30052376 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30458736 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0182.0800254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Flupentixol EP Verunreinigung G, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Trifluoromethylthioxanthone
CAS 1693-28-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Trifluoromethylthioxanthone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H7 F3 O S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Flupentixol Dihydrochloride Imp. G (EP), Flupentixol Imp. G (EP), 2-(Trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-one, 2-Trifluoromethylthioxanthone, Flupentixol Decanoate Imp. B (BP), Flupentixol Dihydrochloride Impurity G, Flupentixol Impurity G
InChI-Formel InChI=1S/C14H7F3OS/c15-14(16,17)8-5-6-12-10(7-8)13(18)9-3-1-2-4-11(9)19-12/h1-7H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES FC(F)(F)c1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)Thioxanthen-9-on
Molekulargewicht (g/mol) 280.26
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 280,017 g/mol