Learn More
Flupentixol EP Verunreinigung G, Mikromol™
Artikelnummer. 30052376
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30052376 25 mg 25 Milligramm
30458736 4 x 25 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052376 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0182.080025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Flupentixol EP Verunreinigung G
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Trifluoromethylthioxanthone
CAS 1693-28-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Trifluoromethylthioxanthone
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C14 H7 F3 O S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Flupentixol Dihydrochloride Imp. G (EP), Flupentixol Imp. G (EP), 2-(Trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-one, 2-Trifluoromethylthioxanthone, Flupentixol Decanoate Imp. B (BP), Flupentixol Dihydrochloride Impurity G, Flupentixol Impurity G
InChI-Formel InChI=1S/C14H7F3OS/c15-14(16,17)8-5-6-12-10(7-8)13(18)9-3-1-2-4-11(9)19-12/h1-7H
SMILES FC(F)(F)c1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)Thioxanthen-9-on
Molekulargewicht (g/mol) 280.26
Menge 25 mg
Formelmasse 280.017 g/mol