missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Flupentixol-Dihydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 16584284 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16584284 1 g 1 Gramm
16504294 250 mg 250 Milligramm
16594284 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16584284 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 464820010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2413-38-9
Molekulargewicht (g/mol) 507.44
InChI-Schlüssel IOVDQEIIMOZNNA-MHKBYHAFSA-N
IUPAC-Name Diwasserstoff 2-(4-{3-[(9Z)-2-(Trifluormethyl)-9H-Thioxanthen-9-Ylidene]propyl}Piperazin-1-yl)Ethan-1-ol-Dichlorid
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].OCCN1CCN(CC\C=C2\C3=CC=CC=C3SC3=CC=C(C=C23)C(F)(F)F)CC1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Flupentixol dihydrochloride
Summenformel C23H27Cl2F3N2OS
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: insoluble in ethyl acetate, methanol
Formelmasse 507.44

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.