Learn More
Flupentixoldihydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 17982906
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17982906 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17982906 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0223.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Flupentixoldihydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flupentixol dihydrochloride
CAS 2413-38-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Flupentixol dihydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C23 H25 F3 N2 O S . 2 Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Flupentixol Dihydrochloride, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-ylidene]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride, 4-[3-[2-(Trifluoromethyl)thioxanthen-9-ylidene]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride, Emergil, FX 703, Flupentixol dihydrochloride, Flupentixol hydrochloride, Metamin, Siplarol
InChI-Formel InChI=1S/C23H25F3N2OS.2ClH/c24-23(25,26)17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)30-22)5-3-9-27-10-12-28(13-11-27)14-15-29;;/h1-2,4-8,16,29H,3,9-15H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.OCCN1CCN(CCC=C2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
IUPAC-Name 2-[4-[3-[2-(Trifluormethyl)thioxanthen-9-yliden]propyl]piperazin-1-yl]ethanol;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 507.44
Menge 100 mg
Formelmasse 506,1173 g/mol