Learn More
R&D Systems™ Flupenthixol dihydrochloride
Artikelnummer. 18732664
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18732664 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18732664 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 4057/50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Dopamine receptor antagonist
Antipsychotic drug. Exhibits antagonistic activity at dopamine D1-5 receptors. Used in schizophrenia treatment.
This compound is a mixture of E/Z isomers (ratio: 60:40).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flupenthixol dihydrochloride
CAS 2413-38-9
Menge 50 mg
Produktlinie Tocris
Summenformel C23H27Cl2F3N2OS
Formelmasse 507.44
Reinheit >99%
Molekulargewicht 507.437