Learn More
Fluoxetin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 17963935
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17963935 50 mg 50 Milligramm
17952715 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17963935 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF59710050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56296-78-7
Molekulargewicht (g/mol) 345.79
Synonym Fluoxetine Hydrochloride, N-Methyl-γ-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenepropanamine hydrochloride (1:1), (±)-N-Methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propylamine hydrochloride, Adofen, Affectine, Alzac 20, Ansilan, Deproxin, Digassim, Erocap, Fluctin, Fluctine, Fludac, Flufran, Flunil, Fluox-Puren, Fluoxac, Fluoxeren, Fluoxetine hydrochloride, Fluoxil, Flutin, Flutine, Fluxen, Fluxetyl, Fluxil, Fontex, Foxetin, LY 110140, Lilly 110140, Lorien, Lovan, Margrilan, Modipran, N-Methyl-3-(4-trifluoromethylphenoxy)-3-phenylpropylamine hydrochloride, Neupax, Nodepe, Nopres, Nuzak, Octozac, Oxedep, Pluzac, Pragmaten, Prizma, Proctin, Prodep, Profluzac, Prozac, Prozac 20, Reconcile, Reneuron, Rowexetina, Salipax, Sanzur, Sarafem, Sinzac, Zactin, Zedprex, Zepax
IUPAC-Name N-Methyl-3-Phenyl-3-[4-(Trifluormethyl)phenoxy]Propan-1-Amin; Hydrochlorid
SMILES Cl.CNCCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluoxetine Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C17 H18 F3 N O . Cl H
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H
Formelmasse 345.1107
Reinheit (%) >95%