Learn More
Greiner Bio-One Fluotrac™ 600 Mikrotiterplatten mit flachem Boden und hoher Bindung
Artikelnummer. 10525011
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz, Klar durchsichtiger Boden
Packungsgröße:
40 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
10525011 Schwarz, Klar durchsichtiger Boden 40 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10525011 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 655097
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00 CHF
    209.55 CHF / 40 Stück
    Sparen 139.45 CHF
    39% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird für das Durchsatz-Screening verwendet.
  • Nicht-pyrogenisch
  • Konisches Well-Design mit flachem Boden
  • Gewährleistet ein präzises Pipettieren
  • Reduziert das Totvolumen der Wells
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Verhindert Kapillareff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Alphanumeric
Zertifiziert Frei von humaner DNA und Pyrogenen
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Bindungsart Hohe Bindungskapazität
Farbe Schwarz, Klar durchsichtiger Boden
Produkttyp Assay Microplate
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 25 to 340 μL
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,025 bis 0,340 ml
Sterilität Steril
Wellform Flacher Boden (F-Well)
DNase-frei Ja
Max. RZB 4800 x g (Ausschwingrotor)
Anzahl pro Karton 40
Anzahl pro Packung 10
Menge 40/Karton
RNase-frei Ja
Temperaturbereich (metrisch) -20 bis +60 °C
Abmessungen (L x B x H) 128 x 85 x 14 mm