Learn More
Invitrogen™ FluoSpheres™ Polystyrene Microspheres, 15 μm, yellow fluorescent (515/534), for blood flow determination
Artikelnummer. 11544796
Click to view available options
Menge:
10 ml
Artikelnummer. 11544796
Marke: Invitrogen™ F21011
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
FluoSpheres™ Polystyrol-Mikrokugeln, 15 μm, gelb fluoreszierend (515/534), zur Blutflussbestimmung
Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latexpartikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die aus einem amorphen Polymer wie Polystyrol hergestellt werden. Unsere Molecular Probes™ FluoSpheres™ Beads werden aus hochwertigem, ultrasauberem Polystyrol hergestellt und mit vielen proprietären Farbstoffe beladen, um intensiv fluoreszierende Beads zu erzeugen, die selbst dann, wenn sie mit der für die Fluoreszenzmikroskopie erforderlichen intensiven Beleuchtung angeregt werden, in der Regel wenig oder gar keine Photobleichung aufweisen.
FluoSpheres™ Mikrosphären im Größenbereich von 10 – 15 μm wurden speziell für regionale Blutflussstudien in Geweben und Organen entwickelt. Üblicherweise werden die Mikrosphären für diese Arten von Studien an den gewünschten Stellen im Kreislaufsystem injiziert und schlussendlich in die Kapillaren eingebracht, wo sie extrahiert werden und die Fluoreszenz quantifiziert werden kann. Die Verwendung fluoreszierender Mikrosphären beseitigt die Strahlungsgefahren und Entsorgungsprobleme, die mit radioaktiv markierten Mikrosphären verbunden sind. Bei guter spektraler Korrektur können bis zu sieben oder mehr gleichzeitig zirkulierende FluoSpheres™ Mikrosphären voneinander unterschieden werden. Mikrosphären, die in Gewebe und Organe perfundiert oder injiziert wurden, behalten ihre Fluoreszenz auch nach einer seriellen histologischen Sektionierung. Unsere FluoSpheres™ Mikrosphären zur Bestimmung des Blutflusses, die in elf unterscheidbaren Fluoreszenzfarben erhältlich sind, sind auch mit Blutflussanalysatorsystemen kompatibel, die eine automatisierte Extraktion und Analyse durchführen.
FluoSpheres™ Microsphären – Spezifikationen:
  • Markierung (Anregung/Emission): Gelb fluoreszierend (515/534)
  • Nenndurchmesser der Beads: 15 μm
  • Kopplungsoberfläche: Carboxylat
    Eigenschaften der Carboxylat-Kopplungsoberfläche
    Carboxylatmodifizierte FluoSpheres™ Beads haben eine hohe Dichte an anhängenden Carbonsäuren auf ihrer Oberfläche und eignen sich daher für die kovalente Bindung von Proteinen und anderen aminhaltigen Biomolekülen mit wasserlöslichen Carbodiimid-Reagenzien wie EDAC.
    Auswahl für FluoSpheres™ Fluoreszenz-Mikrokugeln
    Neben den Mikrokugeln für Blutflussstudien sehen Sie sich unser komplettes Angebot an fluoreszierenden Mikrokugeln an. Unter diesen Produkten finden Sie Beads mit diesen Auswahlmöglichkeiten:
  • Zehn fluoreszierende Farben
  • Zehn Nenndurchmesser für Beads: 0,02 μm, 0,04 μm, 0,1 μm, 0,2 μm, 0,5 μm, 1,0 μm, 2,0 μm, 4,0 μm, 10,0 μm und 15,0 μm
  • Vier Oberflächenmodifikationen für die Proteinkopplung: Carboxylat, Sulfat, Aldehydsulfat, Amin
  • Mikrokugeln, die zusätzlich mit Streptavidin, NeutrAvidin, Biotin, Europium und Platin vorgekoppelt sind
    Auswahl für ungefärbte Mikrokugeln
    Wir bieten auch Hunderte von Auswahlmöglichkeiten für UltraClean™ tensidfreie Mikrokugeln für Forschungs- und kommerzielle Anwendungen an.
    Wir fertigen ein kundenspezifisches Mikrokugelprodukt für Sie an
    Wir bearbeiten auf Anfrage Sonderanfertigungen. Beispielsweise können FluoSpheres™ Beads mit Intensitäten vorbereitet werden, die niedriger sind als die unserer regulären Auswahl, was in einigen mehrfarbigen Anwendungen wünschenswert ist. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind nach ISO 9001:2000 zertifiziert.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Anwendung an Tieren und Menschen bestimmt.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Konzentration 1,0 x 106 Beads⁄ml
    Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
    Farbe Gelb
    Material Polystyrol
    Produkttyp Mikrokugel
    Produktlinie FLUOSPHERES
    Menge 10 ml
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Durchmesser (metrisch) 15 μm