Learn More
Molecular Probes™ FluoSpheres™ Polystyrol-Mikrosphären, 10 μm, blau-grün fluoreszent (430/465), zur Bestimmung des Blutflusses
FluoSpheres™ Polystyrol-Mikrosphären, 10 μm, blau-grün fluoreszierend (430/465), zur Bestimmung des Blutflusses
Marke: Molecular Probes™ F8830
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latexpartikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die aus einem amorphen Polymer wie Polystyrol hergestellt werden. Unsere Molecular Probes™ FluoSpheres™ Beads werden aus hochwertigem, ultrasauberem Polystyrol hergestellt und mit vielen proprietären Farbstoffe beladen, um intensiv fluoreszierende Beads zu erzeugen, die selbst dann, wenn sie mit der für die Fluoreszenzmikroskopie erforderlichen intensiven Beleuchtung angeregt werden, in der Regel wenig oder gar keine Photobleichung aufweisen.FluoSpheres™ Mikrosphären im Größenbereich von 10–15 μm wurden speziell entwickelt für regionale Blutflussstudien in Geweben und Organen. Üblicherweise werden die Mikrosphären für diese Arten von Studien an den gewünschten Stellen im Kreislaufsystem injiziert und schlussendlich in die Kapillaren eingebracht, wo sie extrahiert werden und die Fluoreszenz quantifiziert werden kann. Die Verwendung fluoreszierender Mikrosphären beseitigt die Strahlungsgefahren und Entsorgungsprobleme, die mit radioaktiv markierten Mikrosphären verbunden sind. Bei guter spektraler Korrektur können bis zu sieben oder mehr gleichzeitig zirkulierende FluoSpheres™ Mikrosphären voneinander unterschieden werden. Mikrosphären, die in Gewebe und Organe perfundiert oder injiziert wurden, behalten ihre Fluoreszenz auch nach einer seriellen histologischen Sektionierung. Unsere FluoSpheres™ Mikrosphären zur Bestimmung des Blutflusses, die in elf unterscheidbaren Fluoreszenzfarben erhältlich sind, sind auch mit Blutflussanalysatorsystemen kompatibel, die eine automatisierte Extraktion und Analyse durchführen.
Spezifikationen der FluoSpheres™ Mikrosphären:
Merkmale der Carboxylat-Kopplungsoberfläche
Carboxylat-modifizierte FluoSpheres™ Beads haben eine hohe Dichte an Carboxylsäurenpendents auf ihrer Oberfläche und eignen sich daher für die kovalente Kopplung von Proteinen und anderen aminhaltigen Biomolekülen mit wasserlöslichen Carbodiimid-Reagenzien wie EDAC.
Auswahloptionen für FluoSpheres™ Fluoreszierende Mikrosphären
Sehen Sie sich zusätzlich zu den Mikrosphären für Blutflussstudienunser komplettes Angebot an fluoreszierenden Mikrosphären an. Unter diesen Produkten finden Sie Beads mit diesen Auswahlmöglichkeiten:
Auswahl an ungefärbten Mikrosphären
Wir haben auch Hunderte von Wahlmöglichkeiten für UltraClean™ Tensid-freie Mikrosphären für Forschung und kommerzielle Anwendungen im Angebot.
Bestellen Sie Ihr individuelles Konjugat
Auf Wunsch erstellen wir auch Sonderanfertigungen. Beispielsweise können FluoSpheres™ Beads mit Intensitäten vorbereitet werden, die niedriger sind als die unserer regulären Auswahl, was in einigen mehrfarbigen Anwendungen wünschenswert ist. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind ISO9001:2000-zertifiziert.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen bestimmt.
Spezifikation
3.6 x 106 Partikel/ml | |
0.15 M NaCl, 0.05 % Tween™ 20, 0.02 % Thiomersal | |
Blaugrün fluoreszierend | |
Polystyrol | |
1.06 g/cm3 | |
10 μm |
2°bis 8 °C | |
Polystyrol-Mikrosphären, 10 ml, 10 μm, blau-grün fluoreszent, Anregung: 430 nm, Emissionsmaximum: 430 nm, zur Bestimmung des Blutflusses, Mikrosphären (auch als Latex-Beads oder Latex-Partikel bezeichnet) sind kugelförmige Partikel im kolloidalen Größenbereich, That ar | |
Bestimmung des Blutflusses | |
Blutfluss-Analysatorsystem | |
10 ml | |
9,9 ± 0,1188 μm |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.