Learn More
Molecular Probes™ FluoSpheres™ NeutrAvidin™-Labeled Microspheres, 0.04 μm, red fluorescent (580/605), 1% solids
FluoSpheres™ NeutrAvidin™-markierte Mikrokugeln, 0,04 µm, rot fluoreszierend (580/605), 1 % Feststoffe
Marke: Molecular Probes™ F8770
Additional Details : Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latexpartikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die aus einem amorphen Polymer wie Polystyrol hergestellt werden. Unsere Molecular Probes™ FluoSpheres™ Beads werden aus hochwertigem, ultrasauberem Polystyrol hergestellt und mit vielen proprietären Farbstoffe beladen, um intensiv fluoreszierende Beads zu erzeugen, die selbst dann, wenn sie mit der für die Fluoreszenzmikroskopie erforderlichen intensiven Beleuchtung angeregt werden, in der Regel wenig oder gar keine Photobleichung aufweisen. Es stehen verschiedene Oberflächenmodifikationen zur Verfügung, um die Kupplung verschiedener Moleküle und Proteine an die Oberfläche der Beads zu erleichtern.FluoSpheres™ Mikrosphären – Spezifikationen
Eigenschaften der verschiedenen FluoSpheres™ Kupplungsoberflächen
Hauptanwendungen von Mikrosphären
Auswahl für FluoSpheres™ Fluoreszenzmikrosphären
Unser Komplettangebot an Fluoreszenzmikrosphäre-Produkten umfasst Beads mit diesen Variationen:
Auswahl für ungefärbte Mikrokugeln
Wir bieten auch Hunderte von Auswahlmöglichkeiten für UltraClean™ tensidfreie Mikrokugeln für Forschungs- und kommerzielle Anwendungen an.
Wir fertigen ein kundenspezifisches Mikrokugelprodukt für Sie an
Wir bearbeiten auf Anfrage Sonderanfertigungen. Beispielsweise können FluoSpheres™ Beads mit Intensitäten vorbereitet werden, die niedriger sind als die unserer regulären Auswahl, was in einigen mehrfarbigen Anwendungen wünschenswert ist. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind ISO 9001:2000 zertifiziert.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Anwendung an Tieren und Menschen bestimmt.
Spezifikation
Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. | |
Polystyrol | |
FLUOSPHERES™ | |
Andere Modifikation oder Markierung |
Rot | |
Mikrokugel | |
Raumtemperatur | |
0,04 μm |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.