Learn More
Cytiva FluoroTrans™ W-PVDF-Transfermembran
Artikelnummer. 17114721
Click to view available options
Dimensions (LxW):
10 x 15 cm
20 x 20 cm
26 cm x 3,3 m
7 x 9 cm
Packungsgröße:
1 Rollen
10 Stück
Artikelnummer. 17114721
Marke: Cytiva BSP0161
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die FluoroTrans W-Membran ist für Western-Transferanwendungen optimiert.
  • Diese Membran ermöglicht den Nachweis empfindlicher Proteine mit niedrigem Hintergrund und sehr geringer Proteindurchdringung
  • Die FluoroTrans W-Membran ist mit allen Gesamtproteinfarbstoffen und Immundetektionsmethoden kompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verpackungsart Rolle
Beschreibung Unsteril
Material FluoroTrans PVDF
Porengröße 0.2 μm
Dimensions (LxW) 26 cm x 3,3 m
Dicke 127 μm