Learn More
Merck Fluoropore™ Membrane Filters, 3 μm
Hydrophobic membrane with laminated backing for easier handling
Marke: Merck FSLW09025
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Hydrophobe Membran mit laminierter Rückseite für einfachere Handhabung
Unsere Fluoropore™ Membran ist eine hydrophobe Polytetrafluorethylen (PTFE)-Polymermembran, die mit einer Stützschicht aus Polyethylen hoher Dichte verbunden ist, um die Handhabungseigenschaften des Filters für normale Anwendungen zu verbessern. Fluorophor™ Membranen bieten eine umfassende chemische Kompatibilität, hohe Durchflussraten und Konsistenz. (Bitte beachten Sie, dass Katalognummern, die in.FHUP in. enthalten, nicht laminiert sind oder ohne Trägermaterial hergestellt werden.) Anwendungen: Fluorophor™ Membran: Klärende Säuren, Basen und Lösungsmittel; Luftüberwachung; Filter- und Belüftungsgase; UV-SpektroskopieSpezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
PTFE | |
Unsteril | |
Klärfiltration von Säuren, Basen und Lösungsmitteln, Klärfiltration von Alkohollösungen, UV-Spektroskopie. | |
Hydrophob | |
25/Packung | |
Hydrophob | |
90 mm |
0,7 psi | |
Siebfilter | |
3,0 μm | |
286 ml/min x cm2 | |
20,0 l/min/cm2 | |
25Pack | |
Filtermembranen | |
90 mm |