Learn More
Merck Fluoropore™ Membranfilter, 0,22 μm
Hydrophobe Membran mit laminierter Rückseite für einfachere Handhabung
Marke: Merck FGLP00010
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hydrophobe Membran mit laminierter Rückseite für einfachere Handhabung
Unsere Fluoropore™ Membran ist eine hydrophobe Polytetrafluorethylen (PTFE)-Polymermembran, die mit einer Stützschicht aus Polyethylen hoher Dichte verbunden ist, um die Handhabungseigenschaften des Filters für normale Anwendungen zu verbessern. Fluorophor™ Membranen bieten eine umfassende chemische Kompatibilität, hohe Durchflussraten und Konsistenz. (Bitte beachten Sie, dass Katalognummern, die in.FHUP in. enthalten, nicht laminiert sind oder ohne Trägermaterial hergestellt werden.) Anwendungen: Fluorophor™ Membran: Klärende Säuren, Basen und Lösungsmittel; Luftüberwachung; Filter- und Belüftungsgase; UV-Spektroskopie
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
Rolle | |
0,22 μm | |
24 ml/min x cm2 | |
Hydrophob | |
150 μm | |
Hydrophob | |
10 ft. |
≥1,0 bar, Luft mit Methanol | |
Siebfilter | |
PTFE | |
Unsteril | |
5 l/min/cm2 | |
1 Rolle | |
Filtermembranen | |
1 ft. x 10 ft. | |
1 ft. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Fluoropore™ Membranfilter, 0,22 μm > 0,22 μm Porengröße, 1 Fuß x 10 Fuß Membranrolle
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur