Learn More
Fluormetholon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15519513 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15519513 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15519513 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 460200010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fluormetholon, CAS-Nr. 426-13-1, ist ein Glukokortikoid mit entzündungshemmenden Eigenschaften.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Fluormetholon ist ein synthetisches Glukokortikoid
  • Weist entzündungshemmende Eigenschaften auf
Anwendungen
  • Fluormetholon interagiert mit cytoplasmatischen Glukokortikoidrezeptoren, was zu einer Aktivierung dieser Rezeptoren führt, die die Genexpression vermittelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorometholone
CAS 426-13-1
Verlust bei Trocknung 1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C22H29FO4
Menge 1 g
Synonym fluorometholone, oxylone, flumetholon, fluormetholone, fml liquifilm, fluor-op, cortilet, delmeson, trilcin, fml forte
Löslichkeitsinformationen (2.5% in pyridine) clear colorless to light yellow
InChI-Schlüssel FAOZLTXFLGPHNG-KNAQIMQKSA-N
SMILES CC1CC2C3CCC(C3(CC(C2(C4(C1=CC(=O)C=C4)C)F)O)C)(C(=O)C)O
IUPAC-Name (6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-17-Acetyl-9-fluoro-11,17-dihydroxy-6,10,13-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 376.46
PubChem CID 9878
ChEBI CHEBI:31625
Formelmasse 376.46
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluorometholone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.