missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fluorimid, TRC

Artikelnummer. 30005215
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005215 500 mg 500 Milligramm
30004230 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30005215 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF591953500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 41205-21-4
Summenformel C10 H4 Cl2 F N O2
Molekulargewicht (g/mol) 260.05
Synonym 3,4-Dichloro-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione, 2,3-Dichloro-N-(4-fluorophenyl)maleimide, 2,3-Dichloro-N-(p-fluorophenyl)maleimide, Fluoroimide, Fluoromide, MK 23, N-(4-Fluorophenyl)-2,3-dichloromaleimide, N-(4-Fluorophenyl)dichloromaleimide, N-(p-Fluorophenyl)-2,3-dichloromaleimide, NSC 622384, Spartcide, Spat
IUPAC-Name 3,4-Dichlor-1-(4-Fluorophenyl)Pyrrol-2,5-Dion
SMILES Fc1ccc(cc1)N2C(=O)C(=C(Cl)C2=O)Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Fluoroimide
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H4Cl2FNO2/c11-7-8(12)10(16)14(9(7)15)6-3-1-5(13)2-4-6/h1-4H
Formelmasse 258.9603
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.