Learn More
Fluorcyclohexan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408979
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15408979 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15408979 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13015.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Fluorcyclohexan wird als Zwischenprodukt in der chemischen Forschung und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Fluorocyclohexane
CAS 372-46-3
Schmelzpunkt 13°C
Dichte 0.928
Siedepunkt 103°C to 105°C
Flammpunkt 5°C (41°F)
Summenformel C6H11F
Brechungsindex 1.416
MDL-Nummer MFCD00021285
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1900795
Synonym cyclohexane, fluoro, cyclohexyl fluoride, cyclohexylfluoride, fluoro-cyclohexane, acmc-1cpcv
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
InChI-Schlüssel GOBGVVAHHOUMDK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(CC1)F
IUPAC-Name Fluorcyclohexan
Molekulargewicht (g/mol) 102.152
PubChem CID 78988
Formelmasse 102.15
Reinheit (%) 97%