Learn More
Cytiva Peristaltikschläuche aus Fluorkautschuk
Artikelnummer. 12467990 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2,1 mm
3,1 mm
Packungsgröße:
2 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
12467990 2,1 mm 2 Stück
12477990 3,1 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12467990 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 19762701
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fluorkautschuk-Schläuche für Peristaltikpumpe P-1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit Peristaltikpumpe P-1
Typ Peristaltikschlauch
Innendurchmesser (metrisch) 2,1 mm
Gesamtlänge (metrisch) 140 mm
Material Fluorkautschuk