Learn More
Fluoro-N,N,N',N'-tetramethylformamidiniumhexafluorophosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451756
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15451756 5 g 5 Gramm
15441756 1 g 1 Gramm
15461756 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451756 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54910.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 164298-23-1 | C5H12F7N2P | 264.128 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Fluoro-N,N,N′,N′-Tetramethylformamidiniumhexafluorophosphat wird als Reagenz für die Synthese von kationischen antimikrobiellen β-2,2-Aminosäure-Derivaten, Philanthotoxin-Analoga zur Hemmung des ionotropen Glutamatrezeptors, kleine β-Peptidomimetika zur antimikrobiellen und Hydrazonenligation zur Zusammenstellung multifunktionaler Nanopartikel verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 164298-23-1
Summenformel C5H12F7N2P
Molekulargewicht (g/mol) 264.128
MDL-Nummer MFCD02684443
InChI-Schlüssel ZAVXOOLKAGPJPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tffh, fluoro-n,n,n',n'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate, n-dimethylamino fluoromethylene-n-methylmethanaminium hexafluorophosphate v, tetramethyl fluoroformamidium hexafluoro phosphate, n,n,n',n'-tetramethylfluoroformamidinium hexafluorophosphate, tetramethylfluoroformamidinium hexafluorophosphate, tffh, fluoro-n,n,n',n'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate, c5h12fn2.f6p, acmc-209dqu, tetramethyl fluoroformamidium hexafluorophosphate
PubChem CID 2774761
IUPAC-Name [Dimethylamino(fluor)methyliden]-dimethylazanium;hexafluorphosphat
SMILES CN(C)C(=[N+](C)C)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluoro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
Schmelzpunkt 104°C to 111°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 264.12
Reinheit (%) 98%