Learn More
Thermo Scientific™ Fluoro-Max™ fluoreszierende Carboxylat-modifizierte Partikel
Niedrigere Nachweisgrenzen von Fluoreszenzassays durch die Begrenzung der Hintergrundinterferenz einer relativ kurzlebigen Matrixfluoreszenz.
132.00 CHF - 10070.00 CHF
Spezifikation
Zusatzstoff | 0,05 % Natriumazid |
---|---|
Bindungseigenschaft | Carboxylat-modifiziert |
Konzentration | 1 % Feststoffe |
Inhalt und Lagerung | Sofern nicht anders angegeben, sollte das Produkt gekühlt gelagert werden (2 ° bis 8 °C), es darf jedoch nicht eingefroren werden. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen. |
Inhalt | Fluoreszierende rot gefärbte Polystyrol-Mikrosphären in Wasser |
Produktcode | Marke | Mittlerer Durchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Mittlerer Durchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13573060
|
Thermo Scientific™
93470350010150 |
0,1 μm | 5 mL |
560.00 CHF
5 Milliliter |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11814213
|
Thermo Scientific™
93470350010350 |
0,1 μm | 100 mL |
7955.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11824213
|
Thermo Scientific™
93470350011150 |
0,1 μm | 1 ml |
132.00 CHF
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11834213
|
Thermo Scientific™
93470520010150 |
0,2 μm | 5 mL |
560.00 CHF
5 Milliliter |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11844213
|
Thermo Scientific™
93470520010350 |
0,2 μm | 100 mL |
10070.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11854213
|
Thermo Scientific™
93470520011150 |
0,2 μm | 1 ml |
132.00 CHF
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11864213
|
Thermo Scientific™
93470720010150 |
0,3 μm | 5 mL |
560.00 CHF
5 Milliliter |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11874213
|
Thermo Scientific™
93470720010350 |
0,3 μm | 100 mL |
7955.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11884213
|
Thermo Scientific™
93470720011150 |
0,3 μm | 1 ml |
132.00 CHF
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11854952
|
Thermo Scientific™
S9347 |
0,1, 0,2, 0,3 μm | 3 x 1 ml |
277.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11583293
|
Thermo Scientific™
93470350010150 |
0,1 μm | 5 mL |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11598453
|
Thermo Scientific™
S9347 |
0,1, 0,2, 0,3 μm | 3 x 1 ml |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Description
Thermo Scientific™ Fluoro-Max fluoreszierende Carboxylat-modifizierte Partikel bieten durch die Begrenzung von Hintergrundinterferenzen einer relativ kurzlebigen Matrixfluoreszenz niedrigere Nachweisgrenzen bei Fluoreszenzassays. Die Partikel werden durch die Färbung von Thermo Scientific™ OptiLink™ Carboxylat-modifizierten Partikeln mit Europiumchelat hergestellt und wurden speziell für Membrananwendungen bzw. automatisierte Fluorometrie-Anwendungen entwickelt. Durch eine sehr breite Stokes-Verschiebung verhindern Fluoro-Max Europiumchelat-Partikel unspezifische Fluoreszenzinterferenzen.
Die Partikel werden aus carboxylierten Polystyrolpartikeln hergestellt, die eine eingekapselte Europiumchelatfärbung enthalten. Sie sind in den Standarddurchmessern 0.1, 0.2 oder 0.3 μm erhältlich. Wenn diese Partikel bei 333 nm angeregt werden und bei 613 nm Licht aussenden, haben sie dabei eine sehr lange Lebensdauer von ungefähr 0.5 Millisekunden, was in etwa dem 10,000- bis 100,000-fachen der Lebensdauer der meisten Fluorophore entspricht. Die längere Lebensdauer der Europiumchelatpartikel ermöglicht deren Nutzung für zahlreiche zeitaufgelöste Fluoreszenzanwendungen.- Die Partikel werden innen gefärbt, um ein Höchstmaß an Farbbrillanz und Farbsättigung zu gewährleisten. Dies wiederum führt zu einer höheren Empfindlichkeit, verbessert die Lesbarkeit des Assays und behebt Probleme im Zusammenhang mit enzymbasierten Assays.
- Die verkapselte Färbung verhindert das Auslaugen in wässriger Umgebung und gewährleistet eine optimale Immunoreaktivität der Oberflächen.
- Der Färbeprozess verursacht wenig oder gar keine Hemmung der Adsorption oder des kovalenten Koppelns von Immunoglobulin G. Dies führt zu einer hervorragenden Bindung von Protein an die Partikel.
- Eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen wie z. B. klinische Diagnostik, immunohistologische Studien und Forschung.
Empfohlen für:
Klinische Diagnostik, Molekularbiologie und Lateral-Flow-Tests, turbidimetrische und Objektträger-Agglutinationstests
Specifications
0,05 % Natriumazid | |
1 % Feststoffe | |
Fluoreszierende rot gefärbte Polystyrol-Mikrosphären in Wasser | |
Polystyrol oder Polystyrol mit gepfropfter Copolymer-Oberfläche | |
Europiumchelat | |
1,06g/cm³ | |
Carboxylate-Modified |
Carboxylat-modifiziert | |
Sofern nicht anders angegeben, sollte das Produkt gekühlt gelagert werden (2 ° bis 8 °C), es darf jedoch nicht eingefroren werden. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen. | |
Weiß | |
Fluoreszierende Partikel | |
Packungsbeilage mit Analysezertifikat | |
Produkt ist mindestens 36 Monate lang stabil. | |
<5 % CV |