Learn More
Fluor 2-Desoxy-2-fluor-3,4,6-tri-O-acetyl-D-glucose, TRC
Artikelnummer. 30391740
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30391740 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30391740 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF59025050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluoro 2-Deoxy-2-fluoro-3,4,6-tri-O-acetyl-D-glucose
CAS 86786-39-2
Summenformel C12 H16 F2 O7
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H16F2O7/c1-5(15)18-4-8-10(19-6(2)16)11(20-7(3)17)9(13)12(14)21-8/h8-12H,4H2,1-3H3/t8-,9-,10-,11-,12?/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1OC(F)[C@H](F)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC-Name [(2R,3R,4S,5R)-3,4-Diacetyloxy-5,6-difluoroxan-2-yl]methylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 310.25
Formelmasse 310.0864