Learn More
Jenway™ Fluorimeter-Interferenzfilter
Erfordert einen viel engeren Wellenlängenbereich. Jenway™ Fluorimeter Interferenzfilter ermöglichen es, eine bestimmte Wellenlänge und ein bestimmtes Licht durch die Probe zu leiten.
Marke: Jenway™ 10089-77
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Jenway™ Fluorimetern
- Wird normalerweise als Emissionsfilter verwendet, bei denen ein wesentlich kleinerer Wellenlängenbereich erforderlich ist
- Lässt die angegebene Wellenlänge und Licht ±5 nm bis zur Probe durch.
Spezifikation
Interferenzfilter | |
370 nm | |
Jenway Fluorimeter |