Learn More
Agilent BioTek Fluoreszenz-Testplatte für Synergy Neo2/H1/2/HTX, FLx800 und Cytation Multimode-Lesegeräte
Entwickelt zur Durchführung von Fluoreszenzintensitäts-, Fluoreszenzpolarisations- und zeitaufgelösten Fluoreszenzqualifizierungstests mit Synergy Neo2/H1/2/HTX, FLx800 und Cytation Multimode-Lesegeräten.
Marke: Agilent BioTek 1400501
9501.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Kalibrierzertifikat, Flash-Laufwerk mit Benutzerhandbuch und Testprotokollen, Staubgebläse und Reinigungsstäbchen
Beschreibung
- Als Ersatz für Fluoreszenz-Flüssigkeitstests zur Überprüfung der Geräteleistung
- Feststoff-Testplatte
- Immun gegen Pipettierfehler und Verdunstungsprobleme
- Praktische Größe und Multiparameter-Funktionalität
- Prüfung auf Fluoreszenzintensität Linearität - grün (Anregung 485 nm, Emission 528 nm), blau (Anregung 360 nm, Emission 460 nm), Trägerflachheit, Fluoreszenzpolarisation und zeitaufgelöste Fluoreszenz
Spezifikation
Fluoreszenz-Testplatte | |
Synergy Neo2/H1/2/HTX, FLx800 und Cytation Multimode-Lesegeräte | |
Ex 485 nm, EM 528 nm | |
Fluoreszenz |