Learn More
Fluoresceinamin, Isomer I, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
5-aminofluorescein is also used to prepare FITC Isomer I (CDX-F0011, CDX-F0020). It is a chemical used as molecular probe and important as fluorescent dye and for derivatives. Fluorescent labeling reagent for proteins. Used in the fluorescent antibody technique for rapid identification of pathogens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
5-aminofluorescein is also used to prepare FITC Isomer I (CDX-F0011, CDX-F0020). Diese Chemikalie wird als molekulare Sonde verwendet und ist als Fluoreszenzfarbstoff sowie für Derivate wichtig. Reagenz für die fluoreszierende Markierung von Proteinen. Wird im Fluoreszenzantikörper-Verfahren zur schnellen Identifizierung von Krankheitserregern verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise), Methanol (10 mg/ml) und Aceton.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Licht- und feuchtigkeitsempfindlich
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fluoresceinamine |
| Schmelzpunkt | 223°C (decomposition) |
| Namenshinweis | isomer I |
| Beilstein | 48395 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (partly),methanol (10mg/ml),and acetone. |
| Formelmasse | 347.32 |
| Reinheit (%) | 96% |
| Farbe | Braun bis rot |
| Menge | 5 g |
| Physikalische Form | Pulver |